Antimoine pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21462.133EA 0 EUR InStock
21462.133
Antimoine pour analyses
Antimoine
Formule: Sb
Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 630 °C
Densité: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité