Antimoine (V) chlorure
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21467.152EA 0 EUR InStock
21467.152
Antimoine (V) chlorure
Antimoine (V) chlorure
Formule: Cl₅Sb
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
ONU: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité