Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimoine (III) chlorure, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

21468.235EA 0 EUR InStock
21468.235
Antimoine (III) chlorure, GPR RECTAPUR®
Antimony (III) chloride


Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 223.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité