Antimoine (III) chlorure ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21470.186EA 99.3 EUR InStock
21470.186
Antimoine (III) chlorure ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Antimony (III) chloride
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 223.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in ethanol Max. 0.02 %
Insolubility in HCl 10 N Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité