Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21486.237EA 70.4 EUR InStock
21486.237
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167056
Numéro CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
ONU: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité