Paniers pour pipettes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS5241-0020 DS5241-0040 DS5241-0050
215-0032EA 288 EUR InStock
215-0032 612-1802 215-0034
Paniers pour pipettes, Nalgene®
Paniers Récipients pour pipettes
HDPE. Ces paniers pour pipettes résistants aux produits chimiques protègent les pipettes en verre contre les bris.
  • Robustes et résistants, les paniers protègent les pipettes et ne se corrodent pas
  • Chimiquement compatibles avec la plupart des acides, bases, alcools et détergents
Une grille perforée sur le fond permet aux solutions de nettoyage de remplir la chambre depuis le fond. Elle est encastrée de 1,9 cm pour un vidage complet. Utilisez ces paniers en polyéthylène haute densité dans le récipient pour pipettes Nalgene™ pour tremper lesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité