Pissettes de sécurité pour solvants, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2421-0500
215-0115EA 32.4 EUR InStock
215-0115
Pissettes de sécurité pour solvants, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PEHD fluoré avec bouchon de type pissette en PP fluoré rouge.
  • Outstanding resistance to many organic solvents, heat resistant up to 90 °C
  • Non-metallic vent valve keeps contents in the bottle, no leakage
  • With red label: 'Solvent Wash Bottle'
Les surfaces fluorées constituent une barrière de diffusion plus efficace et réduisent l'absorption et la pénétration de solvants. La fluoration accroît la résistance des pissettes et empêche la perte de matière par perméation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité