Buckets, Rectangular
Fournisseur: SEMADENI
2074
215-0249EA 114 EUR InStock
215-0249
Buckets, Rectangular
Godets
PP, white.
  • Stackable, space-saving
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Universal multipurpose bucket with snap-on lid and handle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité