Flacons, à col large, carrés, avec bouchons filetés, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BGE430P
215-0460EA 116 EUR InStock
215-0460
Flacons, à col large, carrés, avec bouchons filetés, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
PE-HD translucide, avec bouchons filetés jointés noirs
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
  • Peu encombrants sur une étagère
Parfaitement adaptés au stockage de matières solides. Ouverture large garantissant un remplissage et une distribution rapides des poudres, pâtes et granulés. Conception carrée aux bords arrondis pratique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité