Pissettes, col large, pour solutions de coloration pour micro-organismes, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGW0255V
215-0595EA 58.8 EUR InStock
215-0595
Pissettes, col large, pour solutions de coloration pour micro-organismes, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD, avec bouchon vaporisateur en PP
  • Lot de cinq pissettes de 250 ml à ventilation avec valve anti-goutte DripLok®
  • Avec impression pour les solutions d'iode Lugol, de cristal violet, de décoloration de la coloration de Gram, d'iode de Gram et de safranine
  • Avec impression d'informations sur les dangers le cas échéant et instructions
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité