Flacons à col large avec bouchon à vis, EP-Tox, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2101-2200
215-1031EA 880 EUR InStock
215-1031
Flacons à col large avec bouchon à vis, EP-Tox, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
FEP, translucent with white PP screw cap with PFA liner.
  • Maximum chemical resistance
  • Temperature resistant from −105 to +150 °C, autoclavable
  • Leakproof closure
Specifically designed for EPA method 1311 TCLP Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Excellent chemical and temperature resistance for large-sized samples. Very durable bottles for low and high-temperature applications, for trace analysis and organic solvents.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité