Flacons, fluoré, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2124-0005
215-1032EA 41.8 EUR InStock
215-1032
Flacons, fluoré, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD, avec bouchon à visser en PP fluoré.
  • Safe, durable, fluorinated HDPE bottle has fluorocarbon surface, inside and out
  • Fluorinated surface enhances long-term performance and prevents permeation loss
  • Leakproof
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité