Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2753-9050
215-1065EA 57.7 EUR InStock
215-1065
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
  • White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Identification des réactifs facilitée par les différentes couleurs de bouchons. Ces flacons compte-gouttes assurent une distribution fiable et reproductible des réactifs et d'autres liquides. Ils constituent une excellente alternative aux pipettes ou à d'autres dispositifs de distribution traditionnels. Parfaitement adaptés à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité