FLACON EN VERRE DE CHIMIE, A COL ETROIT, EN VERRE CLAIR, CORPS (MM): 100, COL (MM): 28, HAUTEUR (MM): 205, CAPACITE (ML): 1.000 1 * 1 Pce
Fournisseur: GAASCH
FLACON EN VERRE DE CHIMIE, A COL ETROIT, EN VERRE CLAIR, CORPS (MM): 100, COL (MM): 28, HAUTEUR (MM): 205, CAPACITE (ML): 1.000 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
FLACON EN VERRE DE CHIMIE, A COL ETROIT, EN VERRE CLAIR, Ø CORPS (MM): 100, Ø COL (MM): 28, HAUTEUR (MM): 205, CAPACITE (ML): 1.000 1 * 1 Pce 215-1222 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou