Sampling fork, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
FOUR-01
215-2296EA 784 EUR InStock
215-2296
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Fourchettes
En PS, blanc.
  • Homologation contact alimentaire: le matériau brut est conforme à la réglementation CE N° 1935/2004.
  • Pour l'industrie laitière
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité