Bouchons à vis, inviolables, pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1017526 1155886
215-1101EA 28.2 EUR InStock
215-1101 215-2445
Bouchons à vis, inviolables, pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +140 °C
  • Grande étanchéité
Pour les flacons de laboratoire avec filetage DIN GL 45.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité