Bottles, narrow neck, with screw cap, Bijou type
Fournisseur: MURRAY S
G751/01 G751/11 G752/01
215-3147EA 243 EUR InStock
215-3147 MURRG751/11 215-3146
Bottles, narrow neck, with screw cap, Bijou type
Flacons Flacons en verre
Flint glass, clear with aluminium screw caps.
  • Bijou, media or universal type
  • With fitted aluminium rubber lined cap
  • Sulphated for autoclaving
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité