Robinet de rechange pour flacons à décanter, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
SCBNP01
215-3164EA 39.8 EUR InStock
215-3164
Robinet de rechange pour flacons à décanter, Azlon®
Robinets d'arrêt
PP, usage intensif
  • Très bonne résistance chimique
  • Anti-fuites
Le robinet avec raccord de fixation est adapté aux bonbonnes/flacons à décanter 215-3161 à 215-3163.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité