Flacon de transport avec bouchon à vis, conditionnement homologué UN, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
299016055
215-3263EA 867 EUR InStock
215-3263
Flacon de transport avec bouchon à vis, conditionnement homologué UN, DURAN®
Flacons Flacons en métal
Fabriqué à partir d'acier inoxydable AISI de type 316 L (1.4404) résistant à la corrosion, avec conception hygiénique présentant toutes les coutures soudées.
  • Conteneur pour le transport de liquides dangereux ou non dangereux
  • Stockage ou transport de liquides précieux, tels que produits chimiques fins haute pureté, cosmétiques ou pharmaceutiques
  • Stockage de liquides sensibles à la lumière
This unbreakable steel bottle is ideal for the storage and safe shipping of dangerous liquid goods such as solvents and reagents without the need for additional protective outer packaging. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. It has a special thread (45 mm) with a built-in pouring lip. Supplied complete with GL 45 stainless steel screw cap and PTFE sealing disc, plus UN certification mark and code.
Le flacon incassable en acier est parfaitement adapté au stockage et au transport sans risque des produits liquides dangereux tels que les solvants et les réactifs, sans avoir à recourir à un conditionnement protecteur extérieur supplémentaire. Le flacon présente une finition de surface intérieure lisse, conforme à la norme IIIc (DIN 17441), avec bords internes arrondis pour une plus grande facilité de nettoyage. Finition extérieure durable, polie et brossée. Le flacon est pourvu d'un filetage spécial (45 mm) avec bec verseur intégré. Fourni avec un bouchon à vis GL 45 en acier inoxydable et un joint en PTFE. Code et marquage de certification UN.
Remarque importante: la fermeture à filetage fournie de 45 mm en acier inoxydable du groupe DURAN doit être utilisée pour maintenir l'homologation UN.
Avec code de retraçage imprimé (identification du lot).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité