Bouchons à vis de rechange, en PP, pour flacons à col large, séries 303/307
Fournisseur: Kautex
401-83792
215-3325EA 0 EUR InStock
215-3325
Bouchons à vis de rechange, en PP, pour flacons à col large, séries 303/307
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, naturel
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
  • Anti-fuites
les bouchons ne sont adaptés qu'aux flacons 215-9044 à 215-9047.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité