Flacons, col large, avec filetage
Fournisseur: PONT PACKAGING.
090114
215-3585EA 42.3 EUR InStock
215-3585
Flacons, col large, avec filetage
Flacons Flacons en verre
En verre blanc.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications n'impliquant pas de contraintes thermiques élevées
Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des poudres et des pâtes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité