Flacons de laboratoire, à col étroit, avec filetage, verre ambré, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
218061409 218061709 218062405 218063607 218064406 218065402 218066304 218067309 218068605 218068802 218069104 218062902 218065102 218066904 218061458 218061758 218062454 218062951 218063656 218064455 218065151 218065451 218066353 218066953 218067358 218068654 218060807 218060856 GSK218063656
215-1572EA 43.7 EUR InStock
215-1572 215-1573 215-1574 215-1575 215-1576 215-1577 215-1578 215-1579 215-1580 215-1581 215-1582 215-2434 215-2435 215-2436 215-4487 215-3793 215-3794 215-3796 215-3797 215-3798 215-3804 215-3805 215-3799 215-3806 215-3807 215-3808 215-3296 215-3215 SCOTGSK218063656
Flacons de laboratoire, à col étroit, avec filetage, verre ambré, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, ambré, avec ou sans bague anti-goutte et bouchon à vis.
  • Très bonne résistance chimique, résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
  • L'application purement externe de la couleur garantit des propriétés DURAN® inchangées à l'intérieur
  • Verre de type I conformément à USP, EP et JP
  • Le verre ambré est conforme aux normes USP 671 et Eur. Ph. 3.2.1. pour la protection contre la lumière UV
Rond, avec graduation et filetage DIN.
Avec code de traçage imprimé (identification du lot).
Avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur versement ; aucune bague anti-gouttes n’est nécessaire.
Amplification de l'épaulement pour voir plus aisément le niveau du contenu.
Certifications: ISO 4796-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité