L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Wire baskets with two handles
Fournisseur: VWR Collection
215-4228EA 112 EUR InStock
215-4228 215-4229 215-4230
VWR®, Wire baskets with two handles
Paniers Paniers en maille d'acier
These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Two flip handles
  • Base frame is stackable
Suitable for sterilisation of laboratory utensils.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité