VWR®, Flacons carrés ou rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
215-4259EA 87.4 EUR InStock
215-4259
VWR®, Flacons carrés ou rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
Flacons en HDPE, disponibles en version translucide ou de couleur ambrée (pour le 2,7 L). Disponibles en forme carrée ou rectangulaire selon les besoins spécifiques de stockage.
  • Stériles 10-3
  • Col large pour remplissage facile
  • Graduations moulées pour une meilleure identification du volume
  • Sous conditionnés en plus petit nombre pour une meilleure manipulation réduire la contamination
  • CE IVD Directive 98/79/EC
Stockage de liquides, de solides et de poudres. Ces flacons sont utilisés pour la collecte des échantillons d’urine dans les grands volumes. Fournis avec une cape à vis jointée procurant une excellente étanchéité ou une cape à vis et obturateur. En HDPE translucide pour une bonne visibilité du niveau de remplissage. Poignée de transport sur les modèles 2,5L et 2,7 L.
Certifications: Matière première est conforme aux règlementations US FDA 21 CFR et Règlement UE n° 10/2011 de la Commission européenne.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité