Over-caps, 45 mm, black phenolic, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292492901
215-4283EA 33.4 EUR InStock
215-4283
Over-caps, 45 mm, black phenolic, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
The 45 mm phenolic over-cap screws down over the open-top aluminium GL 45 cap covering and protecting the septum or stopper.
  • Made from high-quality phenol formaldehyde resin (PF)
  • High quality components
  • Recommended usable temperature is 150 °C
The phenolic cap protects the septum or stopper from damage and contamination during storage or shipping. Phenolic caps provide a wide range of chemical compatibility and temperature tolerance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité