Spray bottles
Fournisseur: BURKLE
0309-9900
215-4364EA 0 EUR InStock
215-4364
Spray bottles
Flacons Flacons pulvérisateurs
Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
  • Spray mist is ideal for spraying various liquids over a large area
  • Pressureless spray bottle is made of HDPE
  • Nozzle functions: Stop and spray
Bottle components in contact with media include PP, PE, TPE, and POM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité