Bouchon original pour bidon peu encombrant
Fournisseur: BURKLE
0300-0000
215-4530EA 2.4 EUR InStock
215-4530
Bouchon original pour bidon peu encombrant
Capuchons Bouchons de sécurité
Bouchon vissé avec bagues originales pour bidon peu encombrant.
  • Couvercle vissé en PP
  • Joint en PE
  • Filetage DIN 50
Le bouchon offre une sécurité contre les manipulations et une garantie de première ouverture, car la bague de sécurité est arrachée de manière visible lors de la première ouverture.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité