Pissette
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05475070
215-6290EA 71.4 EUR InStock
215-6290
Pissette
Flacons Pissettes
En DURAN® verre borosilicaté transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Pièces totalement interchangeables
Pissette universelle composée d'un flacon à fond plat d'une capacité de 1000 ml avec manchon pour joint rodé standard NS 29/32 et pistolet de pulvérisation avec cône de rodage standard NS 29/32.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité