L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pissette
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05475070
215-6290EA 72.7 EUR InStock
215-6290
Pissette
Flacons Pissettes
En DURAN® verre borosilicaté transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Pièces totalement interchangeables
Pissette universelle composée d'un flacon à fond plat d'une capacité de 1000 ml avec manchon pour joint rodé standard NS 29/32 et pistolet de pulvérisation avec cône de rodage standard NS 29/32.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité