Poudre de détection du flux d'air, Draft Checker™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F199390000
215-6525EA 66.5 EUR InStock
215-6525
Poudre de détection du flux d'air, Draft Checker™
Matériaux absorbants
Cette poudre de silice ultra-fine amorphe est fournie dans un flacon pressable pratique.
  • Poudre en suspension permettant de visualiser le flux d'air
  • Utilisable pour la détection de fuites autour des fenêtres, des portes et des conduites
Remarque de sécurité: Bien que le silice soit inerte et ininflammable, il convient de prendre les précautions nécessaires pour empêcher l'ingestion ou l'inhalation de la poudre.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité