Pulvérisateur à pression, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0309-0100
215-6550EA 71.9 EUR InStock
215-6550
Pulvérisateur à pression, LaboPlast®
Flacons Flacons pulvérisateurs
Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
  • Diamètre de la buse 0,6 mm
  • Jet de pulvérisation réglable
  • Graduation jusqu'à 1500 ml
  • Température max. 30 °C
  • Extension de la lance de pulvérisation de 30 cm disponible en option
Pulvérisateur à pression, de qualité industrielle solide pour la désinfection, le nettoyage, la protection phytosanitaire, la chromatographie sur couche mince, les applications techniques et sanitaires. La pompe manuelle est utilisée pour produire une pression pouvant atteindre 4 bar dans le flacon. La pulvérisation peut alors être déclenchée en pressant un bouton.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité