Flacon paulement fuyant, PP Transparent. Avec bouchon RIN 14/23 en PP poigne carre et insert rouge. Bonne rsistance chimique, convient idalement pour le stockage longue dure de liquides. Autoclavable 121 C (2 bars) selon la norme DIN EN 1 * 20 Pce
Fournisseur: VITLAB
Flacon paulement fuyant, PP Transparent. Avec bouchon RIN 14/23 en PP poigne carre et insert rouge. Bonne rsistance chimique, convient idalement pour le stockage longue dure de liquides. Autoclavable 121 C (2 bars) selon la norme DIN EN 1 * 20 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Flacon à épaulement fuyant, PP Transparent. Avec bouchon RIN 14/23 en PP à poignée carrée et insert rouge. Bonne résistance chimique, convient idéalement pour le stockage longue durée de liquides. Autoclavable à 121 °C (2 bars) selon la norme DIN EN 1 * 20 Pce 215-6843 1 * 20 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou