L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons compte-gouttes, PEBD, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 59.8 EUR InStock
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Flacons compte-gouttes, PEBD, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
En PE-BD, translucide ou en PE-BD, blanc, avec bouchon à vis en PP blanc et pointe de dosage en PE-BD.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • La pointe de contrôle des gouttes s'enclenche en place de façon sécurisée, les gouttes sont distribuées individuellement
  • Flexible, pour une manipulation aisée, étanche
  • Distribue des gouttes de 40 µl (pour des produits à base d'eau ; la viscosité affecte la taille des gouttes)
Ces flacons compte-gouttes assurent une distribution fiable et reproductible de réactifs et d'More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité