Paniers en fils métalliques
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
7500900 7500901 7500902 7500903 7500904 7500905 7500906 7500907 7500929
215-7411EA 98.1 EUR InStock
215-7411 215-7412 215-7414 215-7416 215-7418 215-7420 215-7422 215-7424 215-3300
Paniers en fils métalliques
Paniers Paniers en maille d'acier
En acier inoxydable.
  • Maille soudée par points 8×8×1 mm
  • Polissage électrolytique
  • Bords renforcés
Ces paniers peuvent être utilisés pour le transport, le stockage, le nettoyage et la stérilisation des ustensiles de laboratoire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité