Flacons à col large avec bouchon à visser, type MASON, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 106 EUR InStock
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Flacons à col large avec bouchon à visser, type MASON, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PPCO translucide, bouchon fileté en PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • résistance thermique jusqu'à 121 °C, autoclavables
  • Capuchon avec bague d'étanchéité
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité