Dropping bottles, FEP, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2414-0030
215-7861EA 93.9 EUR InStock
215-7861
Dropping bottles, FEP, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
En PTFE/FEP, avec bouchon compte-gouttes et capuchon en ETFE.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to 150 °C, autoclavable
  • Attached sealing cap cannot be lost
Utilisable avec la quasi-totalité des produits chimiques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité