Porte-flacons de sécurité, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS5996-0871
215-7991EA 108 EUR InStock
215-7991
Porte-flacons de sécurité, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour flacons
PC.
  • Pour flacons ronds ou carrés
  • Thermorésistants jusqu'à 135 °C, autoclavables
  • Possibilité de glisser la poignée dans le support pour un meilleur stockage
Ces porte-flacons permettent le transport ou le stockage d'un maximum de 8 flacons de 500 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité