Flacons pour milieux, carrés, stériles, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
219975
215-8320EA 290 EUR InStock
215-8320
Flacons pour milieux, carrés, stériles, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Flacon en PET avec bouchon en PE blanc.
  • Tests de stabilité de pH, de résistance à la température, de efficacité du clonage et de cytotoxicité
  • Le bec verseur anti-gouttes permet un versement plus propre, plus rapide et plus facile
  • Les graduations moulées permanentes permettent de déterminer le volume en un coup d'œil
  • Léger, pour un transport et une manipulation plus économiques
  • 20% d'espace pour les additifs
Ces flacons offrent la clarté du verre, la résistance du plastique et occupent peu d'espace.
Information de livraison: fournis avec bouchons prémontés, stériles et emballés sous film.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité