Flacons à perfusion en verre clair
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.075.03
215-9243EA 7.7 EUR InStock
215-9243
Flacons à perfusion en verre clair
Flacons Flacons de perfusion
Clear glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Screw caps and rubber inserts are available as an option
  • Double relief engraving and standard thread
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité