Acide hexanoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
21529-5ML
21529-5MLEA 132 EUR InStock
21529-5ML
Acide hexanoïque, Supelco®
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 202
Point de fusion: –4.8 °C
Densité: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
ONU: 2829
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ec603c3ed7474774d52ad77c6b5ee06d2d921a1&vid=9ecc1dc8f9a2b1255f79e258ca9932e0cb8d2b15&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité