Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) chlorure ≥99.5% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

215465-500G
215465-500GEA 498 EUR InStock
215465-500G
Mercure (II) chlorure ≥99.5% ACS, Fluka™
Mercure (II) chlorure


Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 276 °C
Densité: 5.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité