Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent chlorure ≥99%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

21553.137EA 165 EUR InStock
21553.137
Argent chlorure ≥99%, TECHNICAL
Silver chloride


Formule: AgCl
MW: 143,32 g/mol
Point d'ébullition: 1554 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 455 °C
Densité: 5.56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003399
Numéro CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
Merck Index: 13,08582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité