Fuchsine basique water_ACS reagent grade 85 Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
MQ100
215597-25G
215597-25GEA 98.4 EUR InStock
215597-25G
Fuchsine basique water_ACS reagent grade 85 Dye, Sigma-Aldrich®
Fuchsine basique
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson's method for bacterial flagella
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337.85 g/mol
Point de fusion: 235
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=670a3076ddad8caaa8b2ba7be9ebf7fd9b3e1c5f&vid=ac3292b878793c63cb2cd7b3793bc1556ea676c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength
c = 0.003 g/L in 50% Ethanol
543 - 549 nm
Extinction Coefficient ≥17000
Wavelength 286 - 292 nm
Carbon 59.9 - 81.0%
Nitrogen 11.0 - 14.9%
Purity (HPLC) ≥85.0%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité