Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent diéthyldithiocarbamate pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21563.108EA 71 EUR InStock
21563.108
Argent diéthyldithiocarbamate pour analyses
Argent diéthyldithiocarbamate


Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
Point de fusion: 176…178,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité