Macron Fine Chemicals™ CHEM-SOLV®, Laboratory Glassware Cleaner
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
2157-04EA 136.62 EUR InStock
2157-04
Macron Fine Chemicals™ CHEM-SOLV®, Laboratory Glassware Cleaner
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
CHEM-SOLV® est un nettoyant acide sans chrome qui permet d'éliminer les graisses de silicone, le sang séché et d'autres résidus organiques du verre et du plastique de laboratoire. Il s'agit d'une alternative écologique et plus sûre aux solutions d'acide chromique et sulfurique.
  • Sans ions interférents
  • Idéal pour nettoyer le matériel de laboratoire utilisé dans les procédures analytiques sensibles et les analyses organiques
  • Nettoie la verrerie sans frotter
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité