Potassium iodate ≥99.5% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
215929-100G
215929-100GEA 64.1 EUR InStock
215929-100G
Potassium iodate ≥99.5% ACS, Fluka™
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3.93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.4 - 100.4 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité