Seaux ronds, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
7002-0025
216-0093EA 125 EUR InStock
216-0093
Seaux ronds, Nalgene®
Godets
En PE-HD blanc avec bec verseur.
  • Résistants et durables
  • Gradués en litres et en pintes
  • Équipés d'une anse en fil torsadé
Pour le transfert et le transport de solutions et de poudres de laboratoire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité