L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gallipots, gradués, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
GWY520
216-1021EA 228 EUR InStock
216-1021
Gallipots, gradués, Azlon®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, de qualité médicale.
  • Graduations moulées à la capacité
  • Autoclavables jusqu'à 121 °C
  • Forme basse
Adapté à l'échantillonnage, au stockage à court terme, à la micro-analyse ou à de nombreuses autres applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité