Evaporating dishes, PFA, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A171-01
216-1293EA 131 EUR InStock
216-1293
Evaporating dishes, PFA, BOLA
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Evaporating dishes, made of PFA, translucent, with spout.
  • Universal chemical tesistance
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Non-porous
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité