Cutting board
Fournisseur: SciLabware
BWY300
216-1300EA 71.9 EUR InStock
216-1300
Cutting board
Planches de dissection
Durable cutting board made of PP.
  • Autoclavable at 121 °C
  • Good chemical resistance
  • Unbreakable in normal use
  • Non absorbent and easy to clean
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité