Boîtes standard pour produits surgelés
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
11096 11262 50001359 50001915 50002062 50002358 50004243 505710 517230 517225
216-1294EA 567 EUR InStock
216-1294 216-1323 216-1324 216-1325 216-1327 216-1329 216-1331 216-1337 216-1339 SCAT517225
Boîtes standard pour produits surgelés
Boîtes d'expédition et de transport
En PSE (polystyrène expansé)
  • High-quality EPS base and lid
  • Ideal for the storage and transportation of temperature-sensitive products
  • EPS is an effective insulator which protects cargo from external changes in temperature
  • Use in combination with refrigerants or dry ice to create a bespoke solution for varied application
L'épaisseur de l'isolant permet d'utiliser ces boîtes pour les applications de surgélation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité